Learn More
(Z)-7-hexadecenol, TRC
Product Code. 30393168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30393168 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30393168 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH29369525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (Z)-7-Hexadecenol
CAS 24880-48-6
Fórmula molecular C16H32O
Cantidad 25 mg
Sinónimo (Z)-7-Hexadecenyl Alcohol, ENT 35163, Hypogeyl Alcohol, cis-7-Hexadecen-1-ol, (Z)-7-Hexadecen-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h9-10,17H,2-8,11-16H2,1H3/b10-9-
SMILES OCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Nombre IUPAC (Z)-hexadec-7-en-1-ol
Peso molecular (g/mol) 240.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.25