Learn More
(Z)-7-hexadecenol, TRC
Código de producto. 30395101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395101 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30395101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH293695250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-7-Hexadecenol
CAS 24880-48-6
Fórmula molecular C16H32O
Cantidad 250 mg
Sinónimo (Z)-7-Hexadecenyl Alcohol, ENT 35163, Hypogeyl Alcohol, cis-7-Hexadecen-1-ol, (Z)-7-Hexadecen-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h9-10,17H,2-8,11-16H2,1H3/b10-9-
SMILES OCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Nombre IUPAC (Z)-hexadec-7-en-1-ol
Peso molecular (g/mol) 240.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.25