Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-4-Hidroxitamoxifeno |
| CAS | 68047-06-3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Punto de fusión | De 137 °C a 143 °C |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C26 H29 N O2 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Color | Blanco a casi blanco |
| Pureza | ≥98,5% |