Learn More
STEMCELL Technologies (Z)-4-Hydroxytamoxifen
Beskrivelse
- (Z)-4-Hydroxytamoxifen is a cell-permeable selective estrogen receptor modulator (SERM) that binds to estrogen receptors (ER) and estrogen-related receptors (ERR) with both estrogenic and anti-estrogenic effects (Poulin et al.)
- Suppresses tumor growth in breast cancer cells (Freiss et al.; Osborne et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 68047-06-3 |
| Sinónimo | trans-4-Hydroxytamoxifen; 4-OH-TAM; ICI 79280 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C26H29NO2 |
| Pureza | ≥98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?