Learn More
STEMCELL Technologies (Z)-4-Hydroxytamoxifen
Código de producto. 17100322
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
17100322 25 mg 25 miligramos
17180312 5 mg 5 miligramos
17190312 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 17100322
Marca: STEMCELL Technologies 74056
Estrogen signaling pathway modulator; Modulates selective estrogen receptor and estrogen-related receptor
  • (Z)-4-Hydroxytamoxifen is a cell-permeable selective estrogen receptor modulator (SERM) that binds to estrogen receptors (ER) and estrogen-related receptors (ERR) with both estrogenic and anti-estrogenic effects (Poulin et al.)
  • Suppresses tumor growth in breast cancer cells (Freiss et al.; Osborne et al.)
Especificaciones
CAS 68047-06-3
Sinónimo trans-4-Hydroxytamoxifen; 4-OH-TAM; ICI 79280
Cantidad 25 mg
Fórmula molecular C26H29NO2
Pureza ≥98%