Learn More
(Z)-4-Hidroxi Tamoxifeno O-beta-D-Glucurónido (~90%), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (Z)-4-Hydroxy Tamoxifen O-beta-D-Glucuronide |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H37NO8/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(15-11-21)39-19-18-33(2)3)22-12-16-24(17-13-22)40-32-29(36)27(34)28(35)30(41-32)31(37)38/h5-17,27-30,32,34-36H,4,18-19H2,1-3H3,(H,37,38)/b26-25-/t27?,28-,29?,30-,32+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 563.2519 |