Learn More
(Z)-4-Hidroxi Tamoxifeno-d5, TRC
Código de producto. 30396376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30396376 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9547571MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Tamoxifen (ethyl)-d5
CAS 164365-20-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C26 2H5 H24 N O2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-[(Z)-3,3,4,4,4-pentadeuterio-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol
Peso molecular (g/mol) 392.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2512
Porcentaje de pureza >95