Learn More
(Z)-4-Hidroxi-N-desmetil Tamoxifeno (contiene hasta un 10% de isómero E), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-4-Hydroxy-N-desmethyl Tamoxifen |
| CAS | 112093-28-4 |
| Fórmula molecular | C25 H27 N O2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | N-Desmethyl-4-Hydroxy Tamoxifen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(27)14-10-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3/b25-24- |
| SMILES | CC\C(=C(/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(OCCNC)cc2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[(Z)-1-[4-[2-(metilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 373.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.2042 |