Learn More
Ácido (Z)-4-cloro-2-((2-metoxi-2-oxoetoxi)imino)-3-oxobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-4-Chloro-2-((2-methoxy-2-oxoethoxy)imino)-3-oxobutanoic Acid |
| CAS | 84080-70-6 |
| Fórmula molecular | C7H8ClNO6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Cefixime Impurity 15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClNO6/c1-14-5(11)3-15-9-6(7(12)13)4(10)2-8/h2-3H2,1H3,(H,12,13)/b9-6- |
| SMILES | COC(=O)CO\N=C(/C(=O)O)\C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-4-cloro-2-(2-metoxi-2-oxoetoxi)imino-3-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 237.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.004 |