Learn More
(Z)-4-((5-Hidroxi-3-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-il)imino)-3-metil-1-fenil-1H-pirazol-5(4H)-uno, TRC
Código de producto. 30389625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389625 10 mg
30398420 50 mg
30389034 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH12173010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62094-95-5
Fórmula molecular C20H17N5O2
Peso molecular (g/mol) 359.38
Sinónimo (4Z)-2,4-Dihydro-4-[(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)imino]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
Nombre IUPAC (4Z)-5-metil-4-[(3-metil-5-oxo-1-fenil-4H-pirazol-4-il)imino]-2-fenilpirazol-3-una
SMILES CC1=NN(C(=O)C1\N=C/2\C(=NN(C2=O)c3ccccc3)C)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-4-((5-Hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)imino)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17N5O2/c1-13-17(19(26)24(22-13)15-9-5-3-6-10-15)21-18-14(2)23-25(20(18)27)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,1-2H3/b21-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1382