Learn More
(Z)-4-(2,4-Difluorobenzoil)piperidina Oxima, TRC
Código de producto. 30388779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388779 250 mg
30372023 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446070250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 691007-05-3
Fórmula molecular C12 H14 F2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 240.2492
Sinónimo Methanone, (2,4-difluorophenyl)-4-piperidinyl-, oxime, (1Z)-, (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-4-piperidinylmethanone oxime
Nombre IUPAC (NZ)-N-[(2,4-difluorofenil)-piperidina-4-ilmetilideno]hidroxilamina
SMILES O\N=C(\C1CCNCC1)/c2ccc(F)cc2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14F2N2O/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16-17)8-3-5-15-6-4-8/h1-2,7-8,15,17H,3-6H2/b16-12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1074