Learn More
(Z)-4-[(1,3-Dimetil-5-fenoxi-1H-pirazol-4-il)metileno]4-amino]oxi]metil]-ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30377240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377240 1 mg
30385103 10 mg
30388367 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5450801MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149054-57-9
Fórmula molecular C20 H19 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 365.3826
Sinónimo Benzoic acid, 4-[[[[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]-, (Z)- (9CI)
Nombre IUPAC 4-[[(Z)-(1,3-dimetil-5-fenoxipirazol-4-il)metilideneamino]oximetil]ácido benzoico
SMILES Cc1nn(C)c(Oc2ccccc2)c1\C=N/OCc3ccc(cc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Fenpyroximate (free acid)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19N3O4/c1-14-18(19(23(2)22-14)27-17-6-4-3-5-7-17)12-21-26-13-15-8-10-16(11-9-15)20(24)25/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,24,25)/b21-12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1376