Learn More
Ácido Z-[4-(1,2-Difenil-1-butenil)fenoxi]acético, TRC
Código de producto. 30133671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133671 500 mg 500 miligramos
30011913 250 mg 250 miligramos
30008445 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD489468500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97818-93-4
Fórmula molecular C24H22O3
Peso molecular (g/mol) 358.43
Sinónimo Carboxy-tamoxifen
Nombre IUPAC 2-[4-[(Z)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxiacético
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCC(=O)O)cc2)\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Z-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]acetic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H22O3/c1-2-22(18-9-5-3-6-10-18)24(19-11-7-4-8-12-19)20-13-15-21(16-14-20)27-17-23(25)26/h3-16H,2,17H2,1H3,(H,25,26)/b24-22-
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1569