Learn More
Z-321, MedChemExpress
Código de producto. 16490158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490158 5 mg 5 miligramos
16477698 10 mg 10 miligramos
16401779 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19123
MedChemExpress Z-321 is a prolylendopeptidase (PEP) inhibitor.
Z-321 is a prolylendopeptidase (PEP) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Z-321
CAS 130849-58-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24N2O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (725.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C(CC2CC3=C(C=CC=C3)C2)=O)CSC1)N4CCCC4
Peso molecular (g/mol) 344.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.47
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation