Learn More
Ácido (Z)-3-hidroxi-9-octadecenoico, TRC
Código de producto. 30400038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400038 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30400038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946720100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-3-Hydroxy-9-octadecenoic Acid
CAS 103451-17-8
Fórmula molecular C18H34O3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(19)16-18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (Z)-3-hidroxioctadec-9-enoico
Peso molecular (g/mol) 298.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.2508