Learn More
Maleato de (Z)-3-(dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Maleato de (Z)-3-(dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Maleate |
| CAS | 147365-12-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Doxepine Imp. D (EP) as Maleate, (Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Maleate, 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-, (Z)-, (Z)-2-butenedioate, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv, Doxepin Hydrochloride Imp. D (EP), Doxepin Imp. D (EP), Doxepin Hydrochloride Impurity D as Maleate, Doxepin Impurity D as Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO.C4H4O4/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b17-11-;2-1- |
| SMILES | CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (3Z)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina; ácido (Z)-but-2-enedioico |
| Mostrar más |