Learn More
Éster etílico del ácido (Z)-3-amino-2-metil-2-butenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-3-Amino-2-methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 54393-21-4 |
| Fórmula molecular | C7H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2Z)-3-Amino-2-methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h4,8H2,1-3H3/b6-5- |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=C(\C)/N)\C |
| Nombre IUPAC | (Z)-3-amino-2-metilbut-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 143.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0946 |