Learn More
(Z)-3,4',5-trimetoxi-3'-(terc-butildimetilsililoxi)estilbeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-3,4',5-Trimethoxy-3'-(tert-butyldimethylsilyloxy)stilbene |
| CAS | 586410-23-3 |
| Fórmula molecular | C23 H32 O4 Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[(1Z)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-methoxy-benzene, [5-[(1Z)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxyphenoxy](1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O4Si/c1-23(2,3)28(7,8)27-22-15-17(11-12-21(22)26-6)9-10-18-13-19(24-4)16-20(14-18)25-5/h9-16H,1-8H3/b10-9+ |
| SMILES | COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccc(OC)c(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c2)c1 |
| Nombre IUPAC | terc-butil-[5-[(E)-2-(3,5-dimetoxifenil)etenil]-2-metoxifenoxi]-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 400.583 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.207 |