Learn More
Óxido de (Z)-3-[2-(carboximetil)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ilideno]-N,N-dimetilpropan-1-amina (N-óxido de olopatadina), Mikromol™
Descripción
Óxido de (Z)-3-[2-(carboximetil)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ilideno]-N,N-dimetilpropan-1-amina (N-óxido de olopatadina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide |
| CAS | 173174-07-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C21 H23 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide, Olopatadine N-Oxide, Olopatadine Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8- |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13 |
| Nombre IUPAC | Óxido de (3Z)-3-[2-(carboximetil)-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno]-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Mostrar más |