Learn More
Ácido (Z)-2-propilpent-3-enoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-Propylpent-3-enoic Acid |
| CAS | 90830-42-5 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,9,10)/b5-3- |
| SMILES | CCCC(\C=C/C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-2-propilpent-3-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 142.196 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.099 |