Learn More
(Z)-2-nonen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-Nonen-1-ol |
| CAS | 41453-56-9 |
| Fórmula molecular | C9H18O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (Z)-2-Nonenyl alcohol, cis-2-Nonen-1-ol, (2Z)-2-Nonen-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7- |
| SMILES | CCCCCC\C=C/CO |
| Nombre IUPAC | (Z)-no-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 142.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.1358 |