Learn More
Éster metílico del ácido (Z)-2-(metoxiimino)-3-oxobutanoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxobutanoic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1331636-65-7 |
| Fórmula molecular | C6H6D3NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl (Z)-2-Methoxyimino-3-oxobutanoate-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO4/c1-4(8)5(7-11-3)6(9)10-2/h1-3H3/b7-5-/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])O\N=C(\C(=O)C)/C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (2Z)-3-oxo-2-(trideuteriometoxiimino)butanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 162.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.072 |