Learn More
Ácido (Z)-2-(metoxiimino)-3-oxo-butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid |
| CAS | 77361-12-7 |
| Fórmula molecular | C5H7NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | syn-2-(Methoxyimino)-3-oxobutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO4/c1-3(7)4(5(8)9)6-10-2/h1-2H3,(H,8,9)/b6-4- |
| SMILES | CO\N=C(\C(=O)C)/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-metoxiimino-3-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 145.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0375 |