Learn More
Éster etílico del ácido (Z)-2-(metoxiimino)-3-oxo-butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 66340-86-1 |
| Fórmula molecular | C7H11NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl syn-2-Methoxyiminoacetoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO4/c1-4-12-7(10)6(5(2)9)8-11-3/h4H2,1-3H3/b8-6- |
| SMILES | CC(/C(C(OCC)=O)=N/OC)=O |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-metoxiimino-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 173.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0688 |