Learn More
(Z)-2-Hidroxi Doxepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-Hydroxy Doxepin |
| CAS | 131523-96-1 |
| Fórmula molecular | C19H21NO2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO2/c1-20(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-14(16)13-22-19-10-9-15(21)12-18(17)19/h3-4,6-10,12,21H,5,11,13H2,1-2H3/b17-8- |
| SMILES | CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(O)cc13 |
| Nombre IUPAC | (11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 295.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.1572 |