Learn More
(Z)-2-((Furan-2-ilmetil)sulfinil)-n-(4-((3-(piperidin-1-ilmetil)piridin-2-il)oxi)but-2-en-1-il)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lafutidine |
| CAS | 118288-08-7 |
| Fórmula molecular | C22 H29 N3 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetamide, 2-[(2-furanylmethyl)sulfinyl]-N-[(2Z)-4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-buten-1-yl]-, (+)-, Acetamide, 2-[(2-furanylmethyl)sulfinyl]-N-[(2Z)-4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-butenyl]-, (+)- (9CI), Acetamide, 2-[(2-furanylmethyl)sulfinyl]-N-[4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-butenyl]-, (Z)-(+)-, (+)-2-(Furfurylsulfinyl)-N-[(Z)-4-[[4-(piperidinomethyl)-2-pyridyl]oxy]-2-butenyl]acetamide, (+)-Lafutidine, FRG 8813, Laflutidine, Lafukem, Lafutidine, Protecadin, Stogar |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29N3O4S/c26-21(18-30(27)17-20-7-6-14-28-20)23-9-2-5-13-29-22-15-19(8-10-24-22)16-25-11-3-1-4-12-25/h2,5-8,10,14-15H,1,3-4,9,11-13,16-18H2,(H,23,26)/b5-2- |
| SMILES | O=C(CS(=O)Cc1occc1)NC\C=C/COc2cc(CN3CCCCC3)ccn2 |
| Nombre IUPAC | 2-(furan-2-ilmetilsulfinil)-N-[(Z)-4-[4-(piperidin-1-ilmetil)piridin-2-il]oxibut-2-enil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 431.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.1879 |