Learn More
Ácido (Z)-2-(furan-2-il)-2-(metoxiimino)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 39684-61-2 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, 2-Furanacetic acid','α-(methoxyimino)-','(αZ)-, 2-Furanacetic acid','α-(methoxyimino)-','(Z)-, (αZ)-α-(Methoxyimino)-2-furanacetic acid, (Z)-2-(2-Furyl)-2-methoxyiminoacetic acid, syn-2-Furyl-2-methoxyiminoacetic acid, (2Z)-2-(2-Furyl)-2-methoxyiminoacetic Acid, (Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO4/c1-11-8-6(7(9)10)5-3-2-4-12-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)/b8-6- |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)O)\c1occc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-(furan-2-il)-2-metoxiiminoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 169.135 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.038 |