Learn More
Ácido acrílico Z-2-Fluoro-3-(3-piridilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Z-2-Fluoro-3-(3-pyridyl)acrylic Acid |
| CAS | 359435-42-0 |
| Fórmula molecular | C8 H6 F N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6FNO2/c9-7(8(11)12)4-6-2-1-3-10-5-6/h1-5H,(H,11,12)/b7-4- |
| SMILES | OC(=O)\C(=C\c1cccnc1)\F |
| Nombre IUPAC | (Z)-2-fluoro-3-piridina-3-ilprop-2-ácido enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0383 |