Learn More
(Z)-2-Decenoic acid, MedChemExpress
Descripción
(Z)-2-decenoic acid (cis-2-Decenoic acid) is an unsaturated fatty acid produced by Pseudomonas aeruginosa. (Z)-2-decenoic acid induces a dispersion response in biofilms formed by a range of gram-negative bacteria, including P. aeruginosa, and by gram-positive bacteria. (Z)-2-decenoic acid inhibits biofilm development.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-Decenoic acid |
| CAS | 15790-91-7 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H18O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | cis-2-Decenoic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (1468.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCC/C=C\C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 170.25 |
| Mostrar más |