Learn More
(Z)-2-(5-metoxi)fenol 4-(N-benciloxicarbonil)piperidinil-metanona oxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-(5-Methoxy)phenol 4-(N-Benzyloxycarbonyl)piperidinyl-methanone Oxime |
| CAS | 84163-00-8 |
| Fórmula molecular | C21H24N2O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (Z)-4-[(Hydroxyimino)(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N2O5/c1-27-17-7-8-18(19(24)13-17)20(22-26)16-9-11-23(12-10-16)21(25)28-14-15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13,16,22,26H,9-12,14H2,1H3/b20-18+ |
| SMILES | COC1=CC(=O)\C(=C(\NO)/C2CCN(CC2)C(=O)OCc3ccccc3)\C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-(hidroxiamino)-(4-metoxi-6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)metil]piperidina-1-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 384.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.1685 |