Learn More
Ácido (Z)-2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-(((1-(terc-butoxi)-2-metil-1-oxopropan-2-il)oxi)imino)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(((1-(tert-butoxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy)imino)acetic Acid |
| CAS | 76028-96-1 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N4 O5 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Thiadiazole-3-acetic acid, 5-amino-α-[[2-(1,1-dimethylethoxy)-1,1-dimethyl-2-oxoethoxy]imino]-, (Z)-, (αZ)-5-Amino-α-[[2-(1,1-dimethylethoxy)-1,1-dimethyl-2-oxoethoxy]imino]-1,2,4-thiadiazole-3-acetic acid, (Z)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(((1-(tertbutoxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy)imino) acetic acid, (Z)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(1-(1,1-dimethylethoxy)carbonyl-1-methylethoxyimino)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N4O5S/c1-11(2,3)20-9(19)12(4,5)21-15-6(8(17)18)7-14-10(13)22-16-7/h1-5H3,(H,17,18)(H2,13,14,16)/b15-6- |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)O)\c1nsc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[2-metil-1-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-1-oxopropan-2-il]oxiiminoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 330.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1 |