Learn More
(Z)-(2,4-difluorofenil)-(4-piperidil)metanona oxima, Mikromol™
Código de producto. 30050569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050569 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050569 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0491.280025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxima de (Z)-(2,4-difluorofenil)-(4-piperidil)metanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime
CAS 691007-05-3
Nombres de analitos o componentes (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 F2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methanone, (2,4-difluorophenyl)-4-piperidinyl-, oxime, (1Z)-, (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-4-piperidinylmethanone oxime
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14F2N2O/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16-17)8-3-5-15-6-4-8/h1-2,7-8,15,17H,3-6H2/b16-12-
SMILES O\N=C(\C1CCNCC1)/c2ccc(F)cc2F
Nombre IUPAC (NZ)-N-[(2,4-difluorofenil)-piperidin-4-ilmetilideno]hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 240.2492
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1074 g/mol