Learn More
Ácido (Z)-2-((2-etoxi-2-oxoetoxi)imino)-2-(2-formamidotiazol-4-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-((2-Ethoxy-2-oxoethoxy)imino)-2-(2-formamidothiazol-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 68401-60-5 |
| Fórmula molecular | C11H13N3O6S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (alphaZ)-alpha-[(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)imino]-2-(formylamino)-4-thiazoleacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N3O6S/c1-2-18-7(15)3-19-13-8(9(16)17)6-4-20-10(12-6)11-5-14/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,16,17)(H,11,12,14)/b13-8- |
| SMILES | OC(/C(C1=CSC(NC=O)=N1)=N\OCC(OCC)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-(2-etoxi-2-oxoetoxi)imino-2-(2-formamido-1,3-tiazol-4-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 301.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.04 |