Learn More
Ácido (Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(terc-butoxicarbonilmetoxiimino)acético, TRC
Código de producto. 30327987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30327987 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30327987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6303552MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonylmethoxyimino)acetic Acid
CAS 74440-02-1
Fórmula molecular C11H15N3O5S
Cantidad 2 mg
Sinónimo (alphaZ)-2-Amino-alpha-[[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethoxy]imino]-4-thiazoleacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N3O5S/c1-11(2,3)19-7(15)4-18-14-8(9(16)17)6-5-20-10(12)13-6/h5H,4H2,1-3H3,(H2,12,13)(H,16,17)/b14-8-
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CO\N=C(/C(=O)O)\c1csc(N)n1
Nombre IUPAC Ácido (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetoxi]iminoacético
Peso molecular (g/mol) 301.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0732
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.