Learn More
(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(hidroxiimino)-N-{[(2RS,5RS)-5-metil-7-oxo-2,4,5,7-tetrahidro-1H-furo[3,4-d][1,3]tiazin-2-il]metil}acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-amino-alpha-(hydroxyimino)-N-[(1,2,5,7-tetrahydro-5-methyl-7-oxo-4H-furo[3,4-d][1,3]thiazin-2-yl)methyl]-4-Thiazoleacetamide |
| CAS | 178949-04-7 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N5 O4 S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Cefdinir Impurity 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N5O4S2/c1-5-6-3-23-8(17-9(6)12(20)22-5)2-15-11(19)10(18-21)7-4-24-13(14)16-7/h4-5,8,17,21H,2-3H2,1H3,(H2,14,16)(H,15,19)/b18-10+ |
| SMILES | CC1OC(=O)C2=C1CSC(CNC(=O)\C(=N\O)\c3csc(N)n3)N2 |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-hidroxiimino-N-[(5-metil-7-oxo-1,2,4,5-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]tiazin-2-il)metil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 369.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.0565 |