Learn More
Ácido (Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(hidroxiimino)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid |
| CAS | 66338-96-3 |
| Fórmula molecular | C5H5N3O3S10 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (Z)-2-Amino-alpha-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N3O3S/c6-5-7-2(1-12-5)3(8-11)4(9)10/h1,11H,(H2,6,7)(H,9,10)/b8-3- |
| SMILES | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-hidroxiiminoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 187.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0052 |