Learn More
Ácido (Z)-2-(((1-(2-aminotiazol-4-il)-2-((2-hidroxi-2-sulfoetil)amino)-2-oxoetiliden)amino)oxi)-2-metilpropanoico, TRC
Código de producto. 30348168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348168 10 mg 10 miligramos
30344483 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30348168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA73344510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid
CAS 2519572-35-9
Nombres de analitos o componentes (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11H16N4O8S2
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N4O8S2/c1-11(2,9(18)19)23-15-7(5-4-24-10(12)14-5)8(17)13-3-6(16)25(20,21)22/h4,6,16H,3H2,1-2H3,(H2,12,14)(H,13,17)(H,18,19)(H,20,21,22)/b15-7-
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NC1=NC(/C(C(NCC(O)S(=O)(O)=O)=O)=N/OC(C)(C)C(O)=O)=CS1
Nombre IUPAC Ácido (Z)-2-(((1-(2-aminotiazol-4-il)-2-((2-hidroxi-2-sulfoetil)amino)-2-oxoetiliden)amino)oxi)-2-metilpropanoico
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 396.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.04