Learn More
Ácido (Z)-2-(((1-(2-aminotiazol-4-il)-2-((2-hidroxi-2-sulfoetil)amino)-2-oxoetiliden)amino)oxi)-2-metilpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 2519572-35-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11H16N4O8S2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N4O8S2/c1-11(2,9(18)19)23-15-7(5-4-24-10(12)14-5)8(17)13-3-6(16)25(20,21)22/h4,6,16H,3H2,1-2H3,(H2,12,14)(H,13,17)(H,18,19)(H,20,21,22)/b15-7- |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | NC1=NC(/C(C(NCC(O)S(=O)(O)=O)=O)=N/OC(C)(C)C(O)=O)=CS1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-2-(((1-(2-aminotiazol-4-il)-2-((2-hidroxi-2-sulfoetil)amino)-2-oxoetiliden)amino)oxi)-2-metilpropanoico |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |