Learn More
Ácido (Z)-2-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-alfa-propilideno-4-tiazolacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-alpha-propylidene-4-thiazoleacetic Acid |
| CAS | 86978-24-7 |
| Fórmula molecular | C13H18N2O4S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (alphaZ)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-propylidene-4-thiazoleacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O4S/c1-5-6-8(10(16)17)9-7-20-11(14-9)15-12(18)19-13(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,16,17)(H,14,15,18)/b8-6- |
| SMILES | CC\C=C(/C(=O)O)\c1csc(NC(=O)OC(C)(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-2-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-1,3-tiazol-4-il]pent-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 298.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.0987 |