Learn More
(Z)-15-(3,5-dimetoxifenil)pentadec-5-eno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (Z)-15-(3,5-Dimethoxyphenyl)pentadec-5-ene |
| CAS | 34809-61-5 |
| Fórmula molecular | C23H38O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (Z)-1,3-Dimethoxy-5-(10-pentadecenyl)benzene, 1,3-Dimethoxy-5-(10Z)-10-pentadecen-1-ylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-18-22(24-2)20-23(19-21)25-3/h7-8,18-20H,4-6,9-17H2,1-3H3/b8-7- |
| SMILES | COC1=CC(OC)=CC(CCCCCCCCC/C=C\CCCC)=C1 |
| Nombre IUPAC | (Z)-1,3-dimetoxi-5-(pentadec-10-en-1-il)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 346.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.29 |