Learn More
(Z)-13-Octadeceno, TRC
Código de producto. 30008217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008217 25 mg 25 miligramos
17910445 2.5 mg 2.50 miligramo
17932605 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23550025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58594-45-9
Fórmula molecular C18H34O
Peso molecular (g/mol) 266.46
Sinónimo (13Z)-13-Octadecenal, cis-13-Octadecenal;
Nombre IUPAC (Z)-octadec-13-enal
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-13-Octadecenal
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h5-6,18H,2-4,7-17H2,1H3/b6-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.261