Learn More
(Z)-12-heptacoseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-12-Heptacosene |
| CAS | 54863-74-0 |
| Fórmula molecular | C27H54 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (12Z)-12-Heptacosene, (Z)-12-Heptacosene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h23,25H,3-22,24,26-27H2,1-2H3/b25-23- |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | (Z)-heptacos-12-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 378.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.4226 |