Learn More
(Z)-11-ácido octadecenoico (solución en etanol), TRC
Código de producto. 30178936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178936 50 mg 50 miligramos
30179408 100 mg 100 miligramos
30178929 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178936 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86007550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-17-2
Fórmula molecular C18 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 282.46
Sinónimo 11-Octadecenoic acid, (11Z)- (9CI, ACI), (11Z)-11-Octadecenoic acid (ACI), 11-Octadecenoic acid, (Z)- (8CI), 11-Octadecenoic acid, cis- (6CI), (Z)-11-Octadecenoic acid, (Z)-Octadec-11-enoic acid, 11-cis-Octadecenoic acid, 11-cis-Vaccenic acid, Asclepic acid, C18:1, cis-11-Octadecenoic acid, cis-11-Vaccenic acid, cis-Vaccenic acid, cis-Vaccenic acid, cis-δ11-Octadecenoic acid, δ11-cis-Octadecenoic acid
Nombre IUPAC (Z)-octadec-11-ácido enoico
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Vaccenic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2559