Learn More
(Z)-11-octadecen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-11-Octadecen-1-ol |
| CAS | 62972-93-4 |
| Fórmula molecular | C18 H36 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (Z)-11-Octadecen-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h7-8,19H,2-6,9-18H2,1H3/b8-7- |
| SMILES | CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | (Z)-octadec-11-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 268.478 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.277 |