Learn More
(Z)-11-Ácido hexadecenoico, TRC
Código de producto. 30137024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137024 25 mg 25 miligramos
30136947 10 mg 10 miligramos
30010565 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29396825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2416-20-8
Fórmula molecular C16 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 254.41
Sinónimo (11Z)-11-Hexadecenoic Acid, Hexadec-11(Z)-enoic Acid, cis-11-Hexadecenoic Acid, δ11-Hexadecenoic Acid
Nombre IUPAC (Z)-hexadec-11-ácido enoico
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-11- Hexadecenoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h5-6H,2-4,7-15H2,1H3,(H,17,18)/b6-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.2246