Learn More
(Z)-11-hexadecenal, TRC
Código de producto. 30407705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407705 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30407705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH293700100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-11-Hexadecenal
CAS 53939-28-9
Fórmula molecular C16 H30 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 11-Hexadecenal, (Z)-, (11Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecen-1-al, (Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecenyl aldehyde, 11(Z)-Hexadecenal, cis-11-Hexadecen-1-al, cis-11-Hexadecenal
Fórmula InChI InChI=1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCCC=O
Nombre IUPAC (Z)-hexadec-11-enal
Peso molecular (g/mol) 238.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.2297