Learn More
Acetato de (Z)-11-hexadecen-1-ilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313151 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313151 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14192950AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate
CAS 34010-21-4
Nombres de analitos o componentes (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H34 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (11Z)- (9CI), 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (Z)- (8CI), (Z)-11-Hexadecen-1-ol acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecenyl acetate, 1-Acetoxy-(Z)-11-hexadecene, Z11-16:Ac, cis-11-Hexadecen-1-ol acetate, cis-11-Hexadecen-1-yl acetate, cis-11-Hexadecenyl acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7H,3-5,8-17H2,1-2H3/b7-6-
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de [(Z)-hexadec-11-enilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 282.46
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2559 g/mol