Learn More
(Z)-11-hexadeceno-1-acetato de ol, TRC
Código de producto. 30180187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180187 500 mg 500 miligramos
30180154 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH293685500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34010-21-4
Fórmula molecular C18 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 282.46
Sinónimo 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (11Z)- (9CI), 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (Z)- (8CI), (Z)-11-Hexadecen-1-ol acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecenyl acetate, 1-Acetoxy-(Z)-11-hexadecene, Z11-16:Ac, cis-11-Hexadecen-1-ol acetate, cis-11-Hexadecen-1-yl acetate, cis-11-Hexadecenyl acetate
Nombre IUPAC [(Z)-hexadec-11-enilo] acetato
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7H,3-5,8-17H2,1-2H3/b7-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2559