Learn More
(Z)-11-(3-(Dimetilamino)propilindeno)-6,11-dihidrodibenzo[b,e]oxepina-2-carbaldehído Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30012371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012371 2.5 mg 2.50 miligramo
30004447 25 mg 25 miligramos
30011767 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4714102.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C20 H21 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 343.8472
Sinónimo Olopatadine Carbaldehyde Hydrochloride, Olopatadine Related Compound, Olopatadine Carbaldehyde (Z)-Isomer;
Nombre IUPAC (11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepina-2-carbaldehído; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(C=O)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-11-(3-(Dimethylamino)propylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine-2-carbaldehyde Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO2.ClH/c1-21(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-23-20-10-9-15(13-22)12-19(18)20;/h3-4,6-10,12-13H,5,11,14H2,1-2H3;1H/b18-8-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1339
Porcentaje de pureza >95%