Learn More
(Z)-1-cloro-2-noneno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-1-Chloro-2-nonene |
| CAS | 67242-75-5 |
| Fórmula molecular | C9H17Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2Z)-1-Chloro-2-nonene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8H,2-6,9H2,1H3/b8-7- |
| SMILES | CCCCCC\C=C/CCl |
| Nombre IUPAC | (Z)-1-cloronon-2-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 160.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1019 |